Principaux documents
676594
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
144 °C
Pf
-58 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
Clé InChI
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup