Key Documents
676187
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Bis(1,1-dimethylethyl)(2,2-dimethylpropyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H29P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Point d'ébullition
40 °C/0.1 mmHg
Densité
0.839 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H2,1-9H3
Clé InChI
JBGICSFDKZAWFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Highly active palladium complexes
  • Synthesis of organometallic compounds of iridium and rhodium
Ligand for cross coupling of aryl bromides and chlorides
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges