Principaux documents
675822
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable