Principaux documents
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
myo-Inositol monoorthoformate
5 G
320,00 €
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
320,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
Clé InChI
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of inositol phosphates[1][2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)