Principaux documents
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
90%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3