Documents
675105
Sigma-Aldrich
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol)
90%
Synonyme(s) :
(1-Mercaptoundec-11-yl)hexa(ethylene glycol), Hexa(ethylene glycol)mono-11-mercaptoundecyl ether, MUHEG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H48O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.0154 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
Clé InChI
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.