Documents
674893
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylcyclohexanone
90%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H8(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
174-175 °C (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.4 °C - closed cup