Documents
674761
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
223.0 °F
Point d'éclair (°C)
106.1 °C