Principaux documents
674257
Sigma-Aldrich
Bis(11-hydroxyundecyl) disulfide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H46O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O2S2/c23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24/h23-24H,1-22H2
Clé InChI
QDDVALINJKRSDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable