Principaux documents
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.5396
Densité
1.135 g/mL at 25 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
Clé InChI
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C