Principaux documents
672203
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Br)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-2-bromo-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
XDJSTMCSOXSTGZ-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable