672084
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (NT)
97%
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.5% (GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Application
- Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as potent IKKβ inhibitors.[1]
- 1,2-dicarba-closo-dodecaborane (o-carborane) and 1,7-dicarba-closo-dodecaborane (m-carborane) derivatives as potential D2 receptor antagonists.[2]
- Pyrrolidine based Merrifield resin as a chiral organocatalyst for the asymmetric Michael addition reaction of ketones with nitrostyrenes.[3]
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges