Principaux documents
670898
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
Clé InChI
PXBMQFMUHRNKTG-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable