Principaux documents
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable