Principaux documents
669350
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrF3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.469
Densité
1.559 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(OC(F)(F)F)ccc1Br
InChI
1S/C8H6BrF3O/c1-5-4-6(2-3-7(5)9)13-8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZKABPUGKDKWJIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.3 °C - closed cup