Key Documents
668419
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybromobenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
57-60 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves