Principaux documents
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.423
Point d'ébullition
40-42 °C/9 mbar
Densité
0.812 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
Clé InChI
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C