667498
Tungsten etchant
Synonyme(s) :
Tungsten etch
Description générale
Application
Notes préparatoires
- 20°C = 30 Å/second
- 30°C = 140 Å/second 20°C = 80 Å/second
- 60°C = 250 Å/second
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter