Principaux documents
667374
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
44-49 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
PAKSGYIFUVNJQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C