Key Documents
667013
Sigma-Aldrich
trans-3-(Cyclopentyl)-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-[(1E)-3-Cyclopentyl-1-propen-1-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3-Cyclopentylpropen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H25BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456
Point d'ébullition
90-93 °C/0.4 mmHg
Densité
0.927 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
Clé InChI
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable