Principaux documents
666122
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid
97%
1 G
57,10 €
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
57,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
132-136 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ying-Chu Chen et al.
Genes & cancer, 7(5-6), 148-153 (2016-08-24)
Protein kinases are attractive drug targets for numerous human diseases including cancers, diabetes and neurodegeneration. A number of kinase inhibitors that covalently target a cysteine residue in their target kinases have recently entered use in the cancer clinic. Despite the