Principaux documents
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H48Cl2N2P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
247-263 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Aminophosphine Ligands