Principaux documents
663123
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1-indanone
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Clé InChI
LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves