Principaux documents
662771
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C, d3-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CD3OC6D4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Pf
182-185 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup