485365
Caffeine-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)
1 200,00 €
About This Item
1 200,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
in the determination of L-Ephedrine, pseudooephedrine and caffeine in rat plasma using LC-TMS and study its toxicokinetic value.
as an internal standard for the investigation of caffeine concentration in drinking foods.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable