Principaux documents
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-histidine
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
100 MG
394,00 €
250 MG
820,00 €
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
394,00 €
250 MG
820,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D3H8N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
Pf
~240 °C (dec.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
Clé InChI
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable