Principaux documents
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde
96%
Synonyme(s) :
4,4′-Diformyldiphenyl ether, 4,4′-Oxybis(benzaldehyde), 4,4′-Oxydibenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl) ether
1 G
68,70 €
5 G
236,00 €
68,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
68,70 €
5 G
236,00 €
About This Item
Formule linéaire :
O(C6H4CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
Clé InChI
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves