Principaux documents
661244
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
165 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ncc(Cl)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable