659223
Poly(2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)-1,4-phenylene, disodium salt-alt-1,4-phenylene)
light emitting, fluorescence λem 424 nm in H2O
Synonyme(s) :
(−)PPP
428,00 €
About This Item
428,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Solubilité
H2O: soluble
λmax
208 nm (in deoxygenated water)(lit.)
Fluorescence
λex 322 nm; λem 424 nm in H2O
λex 363 nm; λem 410 nm in H2O(lit.)
λem 424 nm in H2O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable