Principaux documents
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
25 MG
479,00 €
479,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
479,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C62H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
778.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
479,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
functionalized fullerene
Niveau de qualité
Essai
97% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Description générale
Behavior of the fullerene derivative in non aqueous capillary electrophoresis has been studied.[1]
Application
Reagent for preparation of fullerene derivatives.[2][3] Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two.[4] (1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid may find potential application in biomedical and cosmetics.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
Articles
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.