Principaux documents
634298
Sigma-Aldrich
Europium oxide
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dieuropium trioxide, Europia
25 G
477,00 €
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
477,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Eu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Taille des particules
<150 nm (TEM)
Densité
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clé InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
289221634611637343
Europium oxide nanopowder, &lt;150&#160;nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
634298
Europium oxide
Europium oxide 99.9% trace metals basis
289221
Europium oxide
particle size
<150 nm (TEM)
particle size
-
particle size
<100 nm (BET)
particle size
<100 nm (BET)
form
nanopowder
form
powder
form
nanopowder
form
nanopowder
density
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
density
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: europium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: europium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: neodymium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: erbium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Functionalized europium oxide nanoparticles used as a fluorescent label in an immunoassay for atrazine.
Feng J, et al.
Analytical Chemistry, 75(19), 5282-5286 (2003)
Davolos, M.R. et al.
Journal of Solid State Chemistry, 171, 268-268 (2003)
Synthesis and Properties of Sub-50-nm Europium Oxide Nanoparticles
Wakefield G, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 215(1), 179-182 (1999)
Articles
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.