658537
Oxalic acid
purified grade, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purified grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
Densité
1.9 g/cm3 at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Catégories apparentées
Application
- It is used as a reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide.
- It can be used as a ligand in the synthesis of several organometallic complexes and metal-organic frameworks.
- Additionally, it can also be used in textile treatment, metal treatment, tanning and bleaching leather.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating