Principaux documents
657077
Sigma-Aldrich
Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BClF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4BClF3.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
GXBSKMLVYJPMRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenu apparenté
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.