Principaux documents
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(p-Tolylthio)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thioether
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves