Documents
655252
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Fluorohydrocinnamic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
125 °C/10.5 mmHg (lit.)
Pf
43-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves