Documents
654787
Sigma-Aldrich
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges