Principaux documents
654442
Sigma-Aldrich
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)aniline hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-(1,2,4-Triazolylmethyl)phenylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
173-182 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
Clé InChI
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable