Principaux documents
654310
Sigma-Aldrich
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
135-139 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C15H23BN2O3/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(17-11-12)18-7-9-19-10-8-18/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
Clé InChI
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable