654299
(R)-(+)-o-Tolyl-CBS-oxazaborolidine solution
0.5 M in toluene
Synonyme(s) :
(R)-(+)-3,3-Diphenyl-1-o-tolyl-tetrahydropyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.5 M in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
0.900 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
[H][C@]12CCCN1B(OC2(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5C
InChI
1S/C24H24BNO/c1-19-11-8-9-16-22(19)25-26-18-10-17-23(26)24(27-25,20-12-4-2-5-13-20)21-14-6-3-7-15-21/h2-9,11-16,23H,10,17-18H2,1H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
XHMKFCAQQGBIPZ-HSZRJFAPSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.