Principaux documents
653470
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
1 G
71,40 €
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
71,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
Clé InChI
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable