Principaux documents
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Boc-4-(4-carboxy-2-nitrophenyl)piperazine, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
199-203 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable