651605
tert-Butyldicyclohexylphosphine
97%
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl-tert-butylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C16H31P/c1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h14-15H,4-13H2,1-3H3
Clé InChI
MQYZHXLHUNLBQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Intermolecular palladium-catalyzed arylation of electron-rich, five-membered heterocycles by aryl chlorides.
- Palladium-catalyzed ortho-arylation of benzoic acids by aryl chloride.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable