Principaux documents
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
100 MG
405,00 €
1 G
2 030,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
405,00 €
1 G
2 030,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C15H1915NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
117-118 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
Clé InChI
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable