651443
Fmoc-Phe-OH-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-13C9,15N, L-Phenylalanine-13C9,15N, N-Fmoc derivative, 13C and 15N Labeled FMOC-Phe-OH
693,00 €
About This Item
693,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
180-187 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
Clé InChI
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable