650897
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline)
97%
Synonyme(s) :
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole), [S-(R*,R*)]-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4710 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
Catégories apparentées
Application
- To prepare [11C]carboxylic acids, [11C]esters and [11C]amides using boronic acid esters and 11CO2.
- In one of the key synthetic steps for the total synthesis of tatanan A and 3-epi-tatanan A.
- To prepare copper(I) complex and used in a mass spectrometric method to study its chiral selectivity with different substrates.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.