Principaux documents
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-Formylpyridin-2-yl)benzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
159-163 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitrile
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
Clé InChI
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves