648884
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4850 (lit.)
Point d'ébullition
194-196 °C (lit.)
Densité
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
Clé InChI
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup