Documents
647349
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
136-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,11-7-3-4-8-12-11)15-10-6-2-1-5-9(10)13-14-15/h1-8H
Clé InChI
OZUVNTAONYFQTG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable