Principaux documents
646962
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
203-207 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
Clé InChI
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable