Documents
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,2-Trimethoxyethane
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro Beilstein :
741876
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
Point d'ébullition
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
72.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.5 °C - closed cup